1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-(4-Methylpiperazin-1-yl)ethanamine, 2-(4-Methyl-piperazin-1-yl)-ethylamine
OR0800-1G OR0800-5G OR0800-10G
APOSOR0800-1GEA 26.2 CHF
APOSOR0800-1G APOSOR0800-5G APOSOR0800-10G
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazin 95%
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazin
Formel: C₇H₁₇N₃
MW: 143,23 g/mol
Siedepunkt: 112 °C/30mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03701701
CAS-Nummer: 934-98-5
EINECS: 213-296-3
UN: 2735
ADR: 8,III