p-Toluolsulfonsäureanhydrid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Methylbenzenesulphonic anhydride, p-Toluenesulphonic anhydride
OR0751-100G OR0751-25G OR0751-500G
APOSOR0751-100GEA 52.2 CHF
APOSOR0751-100G APOSOR0751-25G APOSOR0751-500G
p-Toluolsulfonsäureanhydrid 95%
p-Toluolsulfonsäureanhydrid
Formel: C₁₄H₁₄O₅S₂
MW: 326,39 g/mol
Melting Pt: 121…130 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008548
CAS-Nummer: 4124-41-8
EINECS: 223-926-9
UN: 2585
ADR: 8,III