4-Chinolincarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Quinoline-4-carboxylic acid, NSC 13138
OR0731-1G
OR0731-25G
OR0731-5G
APOSOR0731-1GEA
29.7
CHF
APOSOR0731-1G
APOSOR0731-25G
APOSOR0731-5G
4-Chinolincarbonsäure
4-Chinolincarbonsäure
Formel:
C₁₀H₇NO₂ MW: 173,17 g/mol Melting Pt: 253…257 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006782 CAS-Nummer: 486-74-8 |