4-Pyridinboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Pyridinylboronic acid, Pyridine-4-boronic acid, Pyridin-4-ylboronic acid
OR0727-25G
OR0727-5G
OR0727-100G
APOSOR0727-25GEA
45.3
CHF
APOSOR0727-25G
APOSOR0727-5G
APOSOR0727-100G
4-Pyridinboronsäure 97%
4-Pyridineboronic acid
Formel:
C₅H₆BNO₂ MW: 122.92 g/mol (anhy) Melting Pt: >300 °C Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD01074545 CAS-Nummer: 1692-15-5 |