D-α-Phenylalanin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Phenyl-D(+)-alanin3-Phenyl-D-alaninH-D-Phe-OH(R)-(+)-2-Amino-3-phenylpropionsäure(R)-(+)-2-Amino-3-phenylpropansäure(R)-(+)-2-Amino-3-phenylpropionic acidD-Phenylalanin
APOSOR0702-5GEA 17.6 CHF
APOSOR0702-5G
D-α-Phenylalanin 97%
D-α-Phenylalanin
Formel: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Melting Pt: 273…276 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004270
CAS-Nummer: 673-06-3
EINECS: 211-603-5