Phenylacetamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Phenylacetamide
OR0700-25G
OR0700-100G
APOSOR0700-25GEA
26.2
CHF
APOSOR0700-25G
APOSOR0700-100G
Phenylacetamid 98%
Phenylacetamid
Formel:
C₈H₉NO MW: 135,17 g/mol Melting Pt: 156 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00059193 CAS-Nummer: 103-81-1 EINECS: 203-147-0 |