3-Nitro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Nitro-4-(pyrrolidin-1-yl)benzaldehyde
OR0689-100MG OR0689-500MG
APOSOR0689-100MGEA 26.2 CHF
APOSOR0689-100MG APOSOR0689-500MG
3-Nitro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarbaldehyde
3-Nitro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarbaldehyde
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₃
MW: 220,23 g/mol
Melting Pt: 103…105 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00455104
CAS-Nummer: 284679-97-6