4-Nitro-L-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: H-Phe(4-NO2)-OH, (S)-4-Nitrophenylalanine, (S)-2-Amino-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid
OR0679-25G OR0679-100G
APOSOR0679-25GEA 26.2 CHF
APOSOR0679-25G APOSOR0679-100G
4-Nitro-L-phenylalanine
4-Nitro-L-phenylalanine
Formel: C₉H₁₀N₂O₄
MW: 210,19 g/mol
Melting Pt: 221.9…223.3 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051221
CAS-Nummer: 949-99-5
EINECS: 213-446-8