(4-Chlorphenyl)methylsulfon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Chlorophenyl Methyl sulphone, 1-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzene
OR0678-100G
OR0678-10G
OR0678-50G
APOSOR0678-100GEA
119
CHF
APOSOR0678-100G
APOSOR0678-10G
APOSOR0678-50G
(4-Chlorphenyl)methylsulfon 98%
(4-Chlorphenyl)methylsulfon
Formel:
C₇H₇ClO₂S MW: 190,65 g/mol Melting Pt: 96…100 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00025067 CAS-Nummer: 98-57-7 EINECS: 202-682-7 |