5-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR0676-1G
OR0676-250MG
APOSOR0676-1GEA
34.8
CHF
APOSOR0676-1G
APOSOR0676-250MG
5-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel:
C9H6N2O3 MW: 190,1600 g/mol Melting Pt: 300 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01313781 CAS-Nummer: 6625-96-3 |