5-Bromobenzo[b]furan-2-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Bromobenzofuran-2-carbaldehyde
OR0646-1G OR0646-250MG
APOSOR0646-1GEA 173 CHF
APOSOR0646-1G APOSOR0646-250MG
5-Bromobenzo[b]furan-2-carbaldehyde 97%
5-Bromobenzo[b]furan-2-carbaldehyde
Formel: C₉H₅BrO₂
Melting Pt: 129…130 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659072
CAS-Nummer: 23145-16-6