2-Isopropyl-6-methylphenylisothiocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0564-1G OR0564-5G
APOSOR0564-1GEA 114 CHF
APOSOR0564-1G APOSOR0564-5G
2-Isopropyl-6-methylphenylisothiocyanat
2-Isopropyl-6-methylphenylisothiocyanat
Formel: C₁₁H₁₃NO
Siedepunkt: 92 °C/3mmHg
Dichte: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00060370
CAS-Nummer: 306935-86-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III