4-(Methylsulfonyl)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR0562-100G
OR0562-25G
OR0562-5G
APOSOR0562-100GEA
237
CHF
APOSOR0562-100G
APOSOR0562-25G
APOSOR0562-5G
4-(Methylsulfonyl)phenol
4-(Methylsulfonyl)phenol
Formel:
C₇H₈O₃S MW: 172.20 g/mol Melting Pt: 82…86 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00047806 CAS-Nummer: 14763-60-1 |