4-(1H-Indol-3-yl)butan-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR0547-1G OR0547-250MG OR0547-2.5G
APOSOR0547-1GEA 78.4 CHF
APOSOR0547-1G APOSOR0547-250MG APOSOR0547-2.5G
4-(1H-Indol-3-yl)butan-2-one
4-(1H-Indol-3-yl)butan-2-one
Formel: C₁₂H₁₃NO
MW: 187,24 g/mol
Melting Pt: 85…86 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00047198
CAS-Nummer: 5541-89-9