3-Hydroxy-4-nitrobenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0535-100G OR0535-25G OR0535-500G
APOSOR0535-100GEA 48.8 CHF
APOSOR0535-100G APOSOR0535-25G APOSOR0535-500G
3-Hydroxy-4-nitrobenzoesäure
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₅NO₅
MW: 183.12 g/mol
Melting Pt: 229…236 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007110
CAS-Nummer: 619-14-7
EINECS: 210-580-9