3-(2-Hydroxyethyl)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-(Pyridin-3-yl)ethanol, 2-(3-Pyridyl)ethanol
OR0520-1G
OR0520-5G
APOSOR0520-1GEA
69.6
CHF
APOSOR0520-1G
APOSOR0520-5G
3-(2-Hydroxyethyl)pyridin
3-(2-Hydroxyethyl)pyridine
Formel:
C₇H₉NO MW: 123,15 g/mol Siedepunkt: 176 °C/15mmHg Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00831047 CAS-Nummer: 6293-56-7 |