N-Fmoc-L-valin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0495-500G
APOSOR0495-500GEA 227 CHF
APOSOR0495-500G
N-Fmoc-L-valin 97%
N-Fmoc-L-valin
Formel: C₂₀H₂₁NO₄
MW: 339,4 g/mol
Melting Pt: 142…147 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00037124
CAS-Nummer: 68858-20-8
EINECS: 272-515-0