2-Amino-3-hydroxypyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-Aminopyridin-3-ol, 2-Amino-3-hydroxypyridine
OR0493-100G
OR0493-500G
OR0493-1KG
APOSOR0493-100GEA
29.7
CHF
APOSOR0493-100G
APOSOR0493-500G
APOSOR0493-1KG
2-Amino-3-hydroxypyridin
2-Amino-3-hydroxypyridin
Formel:
C₅H₆N₂O MW: 110,12 g/mol Melting Pt: 166…174 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006317 CAS-Nummer: 16867-03-1 EINECS: 240-886-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |