Ethyl-2-phenylpropionat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 2-phenylpropanoate
OR0476-1G OR0476-250MG
APOSOR0476-1GEA 66.2 CHF
APOSOR0476-1G APOSOR0476-250MG
Ethyl-2-phenylpropionat
Ethyl-2-phenylpropionat
Formel: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,2277 g/mol
Siedepunkt: 122 °C/20mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00795471
CAS-Nummer: 2510-99-8