1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-carbonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR0419-1G OR0419-250MG
APOSOR0419-1GEA 69.6 CHF
APOSOR0419-1G APOSOR0419-250MG
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-carbonylchlorid
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-carbonylchlorid
Formel: C₆H₇ClN₂O
Siedepunkt: 100 °C/20mmHg
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00833258
CAS-Nummer: 55458-67-8
UN: 3261
ADR: 8,II