1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-carbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR0417-5G
OR0417-25G
APOSOR0417-5GEA
131
CHF
APOSOR0417-5G
APOSOR0417-25G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-carbonsäure 98%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₆H₈N₂O₂ MW: 140,1400 g/mol Melting Pt: 206…213 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00159636 CAS-Nummer: 5744-56-9 |