2-Nitro-4,5-xylidin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR0414-100G OR0414-25G OR0414-5G
APOSOR0414-100GEA 205 CHF
APOSOR0414-100G APOSOR0414-25G APOSOR0414-5G
2-Nitro-4,5-xylidin
2-Nitro-4,5-xylidin
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Melting Pt: 139…141 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007811
CAS-Nummer: 6972-71-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III