1,2-Dimethyl-4-imidazolsulfonylchlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1,2-Dimethyl-1H-imidazole-4-sulphonyl chloride
OR0412-1G OR0412-250MG
APOSOR0412-1GEA 87 CHF
APOSOR0412-1G APOSOR0412-250MG
1,2-Dimethyl-4-imidazolsulfonylchlorid 95%
1,2-Dimethylimidazole-4-sulphonyl chloride
Formel: C₅H₇ClN₂O₂S
Melting Pt: 91…94 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01313780
CAS-Nummer: 137049-02-6
UN: 1759
ADR: 8,III