5-Iodo-2,3-dihydrobenzofuran 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,3-Dihydro-5-iodobenzo[b]furan
OR0381-1G OR0381-5G
APOSOR0381-1GEA 69.6 CHF
APOSOR0381-1G APOSOR0381-5G
5-Iodo-2,3-dihydrobenzofuran 95+%
5-Iodo-2,3-dihydrobenzofuran
Formel: C₈H₇IO
MW: 246,05 g/mol
Melting Pt: 62…65 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00817051
CAS-Nummer: 132464-84-7