2,4-Dichlor-6-methylphenylisothiocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0354-5G OR0354-1G
APOSOR0354-5GEA 502 CHF
APOSOR0354-5G APOSOR0354-1G
2,4-Dichlor-6-methylphenylisothiocyanat
2,4-Dichlor-6-methylphenylisothiocyanat
Formel: C₈H₅Cl₂NS
Melting Pt: 57…58 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 306935-83-1