2,4-Dichlor-6-methylbenzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
OR0353-1G OR0353-5G OR0353-10G
APOSOR0353-1GEA 126 CHF
APOSOR0353-1G APOSOR0353-5G APOSOR0353-10G
2,4-Dichlor-6-methylbenzolsulfonamid
2,4-Dichlor-6-methylbenzolsulfonamid
Formel: C₇H₇Cl₂NO₂S
Melting Pt: 178…180 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 568577-80-0