2',4'-Dichlor-6'-methylacetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
OR0352-1G
OR0352-5G
OR0352-10G
APOSOR0352-1GEA
126
CHF
APOSOR0352-1G
APOSOR0352-5G
APOSOR0352-10G
2',4'-Dichlor-6'-methylacetanilid
2',4'-Dichlor-6'-methylacetanilid
Formel:
C₉H₉Cl₂NO MW: 218,08 g/mol Melting Pt: 174…176 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
61655-97-8 |