2-Amino-6-chloropurine riboside
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
6-Chloroguanineriboside, (2R,3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, 2-Amino-6-chloro-9-(beta-D-ribofuranosyl)purine
OR0351T-1G
OR0351T-5G
APOSOR0351T-1GEA
59.2
CHF
APOSOR0351T-1G
APOSOR0351T-5G
2-Amino-6-chloropurine riboside
2-Amino-6-chloropurine riboside
Formel:
C₁₀H₁₂ClN₅O₄ MW: 301,69 g/mol Melting Pt: 166…168 °C Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00005735 CAS-Nummer: 2004-07-1 EINECS: 217-905-3 |