3,5-Dichlorsalicylaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde
OR0351-100G
APOSOR0351-100GEA 114 CHF
APOSOR0351-100G
3,5-Dichlorsalicylaldehyd
3,5-Dichlorsalicylaldehyd
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Melting Pt: 95…97 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003320
CAS-Nummer: 90-60-8
EINECS: 202-005-5