3,5-Dichlorbenzoylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR0343-100G OR0343-25G OR0343-500G
APOSOR0343-100GEA 50.6 CHF
APOSOR0343-100G APOSOR0343-25G APOSOR0343-500G
3,5-Dichlorbenzoylchlorid 98%
3,5-Dichlorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃Cl₃O
MW: 209,46 g/mol
Siedepunkt: 245 °C/25mmHg
Melting Pt: 24…28 °C
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009817
CAS-Nummer: 2905-62-6
EINECS: 220-813-6
UN: 3261
ADR: 8,II