3,4-Diaminobenzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0330-1G OR0330-25G OR0330-5G
APOSOR0330-1GEA 26.2 CHF
APOSOR0330-1G APOSOR0330-25G APOSOR0330-5G
3,4-Diaminobenzonitril 95%
3,4-Diaminobenzonitril
Formel: C₇H₇N₃
MW: 133,15 g/mol
Melting Pt: 144…148 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00723901
CAS-Nummer: 17626-40-3