2'-Deoxyuridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0326-100G OR0326-25G OR0326-5G
APOSOR0326-100GEA 261 CHF
APOSOR0326-100G APOSOR0326-25G APOSOR0326-5G
2'-Deoxyuridin
2'-Deoxyuridin
Formel: C₉H₁₂N₂O₅
MW: 228,20 g/mol
Melting Pt: 165…167 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006527
CAS-Nummer: 951-78-0
EINECS: 213-455-7