3-(2-Chlorphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0284-10G
APOSOR0284-10GEA 0 CHF
APOSOR0284-10G
3-(2-Chlorphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbonsäure
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₈ClNO₃
MW: 237,64 g/mol
Melting Pt: 187…192 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00020813
CAS-Nummer: 23598-72-3
EINECS: 245-770-0