ω-Brom-2-chloracetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: α-Bromo-2-chloroacetophenone, Bromomethyl o-chlorophenyl ketone, 2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)ethanone, 2-Bromo-2'-chloroacetophenone, 2-Chlorophenacyl bromide
OR0270-25G
APOSOR0270-25GEA 94 CHF
APOSOR0270-25G
ω-Brom-2-chloracetophenon 95%
ω-Brom-2-chloracetophenon
Formel: C₈H₆BrClO
MW: 233,49 g/mol
Siedepunkt: 162…166 °C/20mmHg
Dichte: 1.602 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00832993
CAS-Nummer: 5000-66-8
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II