3-Chlor-2-methylphenylisocyanat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-Chloro-3-isocyanato-2-methylbenzene
OR0260-1G OR0260-5G
APOSOR0260-1GEA 94 CHF
APOSOR0260-1G APOSOR0260-5G
3-Chlor-2-methylphenylisocyanat 99%
3-Chlor-2-methylphenylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₈H₆ClNO
MW: 167.59 g/mol
Siedepunkt: 94…95 °C/9mmHg
Dichte: 1.247 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00037036
CAS-Nummer: 40397-90-8
UN: 2206
ADR: 6.1 III