6-Chlor-o-kresol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR0259-25G OR0259-5G
APOSOR0259-25GEA 51.5 CHF
APOSOR0259-25G APOSOR0259-5G
6-Chlor-o-kresol 98%
6-Chlor-o-kresol
Formel: C₇H₇ClO
Siedepunkt: 75…76 °C/12mmHg
Dichte: 1,201 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 72 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00020000
CAS-Nummer: 87-64-9
EINECS: 201-760-8
UN: 2669
ADR: 6.1,III