6-Chlor-4-nitro-o-toluidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Chloro-6-methyl-4-nitroaniline, 6-Chloro-2-methyl-4-nitroaniline, 2-Amino-3-chloro-5-nitrotoluene
OR0258-1G OR0258-25G OR0258-5G
APOSOR0258-1GEA 26.2 CHF
APOSOR0258-1G APOSOR0258-25G APOSOR0258-5G
6-Chlor-4-nitro-o-toluidin
6-Chlor-4-nitro-o-toluidin
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186,6 g/mol
Melting Pt: 170…176 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01313703
CAS-Nummer: 69951-02-6