3-Chlor-4-methylbenzylamin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR0253-1G OR0253-5G
APOSOR0253-1GEA 0 CHF
APOSOR0253-1G APOSOR0253-5G
3-Chlor-4-methylbenzylamin
3-Chlor-4-methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₀ClN
Siedepunkt: 128…130 °C/15mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014816
CAS-Nummer: 67952-93-6
UN: 2735
ADR: 8,III