4-Chlor-2-methylbenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR0252-5GEA 17.6 CHF
APOSOR0252-5G
4-Chlor-2-methylbenzonitril
4-Chlor-2-methylbenzonitril
Formel: C₈H₆ClN
MW: 151,60 g/mol
Melting Pt: 57…61 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00045603
CAS-Nummer: 50712-68-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III