4-Chloro-2-isocyanato-1-methoxybenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 5-Chloro-2-methoxyphenyl isocyanate
OR0249-1G OR0249-5G
APOSOR0249-1GEA 41.8 CHF
APOSOR0249-1G APOSOR0249-5G
4-Chloro-2-isocyanato-1-methoxybenzene 97%
4-Chloro-2-isocyanato-1-methoxybenzene
When melted, may contain small amount of sediment.
Formel: C₈H₆ClNO₂
MW: 183.6 g/mol
Melting Pt: 58…62 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013860
CAS-Nummer: 55440-54-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III