1-(cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Cyclopropyl(piperazin-1-yl)methanone hydrochloride, 1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride
OR0246-5G OR0246-25G OR0246-100G
APOSOR0246-5GEA 61.2 CHF
APOSOR0246-5G APOSOR0246-25G APOSOR0246-100G
1-(cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride 97%
1-(cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride
Formel: C₈H₁₅ClN₂O
MW: 190,671 g/mol
Melting Pt: 174…176 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03428576
CAS-Nummer: 1021298-67-8