N,N-Dimethyl2-piperazin-1-ylacetamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0239-1G OR0239-5G OR0239-10G
APOSOR0239-1GEA 78.4 CHF
APOSOR0239-1G APOSOR0239-5G APOSOR0239-10G
N,N-Dimethyl2-piperazin-1-ylacetamide 97%
N,N-Dimethyl2-piperazin-1-ylacetamide
Formel: C₈H₁₇N₃O
MW: 171,24 g/mol
Siedepunkt: 105…109 °C/0.2mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01075232
CAS-Nummer: 39890-43-2