1-(3-Cyanbenzyl)piperazin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-[(Piperazin-1-yl)methyl]benzonitrile
OR0229-1G
OR0229-5G
APOSOR0229-1GEA
136
CHF
APOSOR0229-1G
APOSOR0229-5G
1-(3-Cyanbenzyl)piperazin 97%
1-(3-Cyanbenzyl)piperazin
Formel:
C₁₂H₁₅N₃ MW: 201,27 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
203047-38-5 |