4'-(1-Piperazinyl)acetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Piperazinoacetophenone, 1-(4-(Piperazin-1-yl)phenyl)ethanone
OR0219-25G OR0219-5G
APOSOR0219-25GEA 382 CHF
APOSOR0219-25G APOSOR0219-5G
4'-(1-Piperazinyl)acetophenon
4'-(1-Piperazinyl)acetophenon
Formel: C₁₂H₁₆N₂O
MW: 204.27 g/mol
Melting Pt: 107…110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005962
CAS-Nummer: 51639-48-6
EINECS: 257-332-6