4'-(Bromacetyl)acetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Acetamidophenacyl bromide
OR01996-1G OR01996-5G OR01996-10G
APOSOR01996-1GEA 112 CHF
APOSOR01996-1G APOSOR01996-5G APOSOR01996-10G
4'-(Bromacetyl)acetanilid
4'-(Bromacetyl)acetanilid
Formel: C₁₀H₁₀BrNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00728749
CAS-Nummer: 21675-02-5