6-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine5-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR01992-100MG OR01992-500MG OR01992-1G
APOSOR01992-100MGEA 34.8 CHF
APOSOR01992-100MG APOSOR01992-500MG APOSOR01992-1G
6-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine5-carbaldehyde
6-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine5-carbaldehyde
Formel: C₉H₈ClN₃O
MW: 209,64 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08691397
CAS-Nummer: 898911-34-7