1-(4-Azepan-1-ylphenyl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
OR01991-1G OR01991-10G OR01991-5G
APOSOR01991-1GEA 149 CHF
APOSOR01991-1G APOSOR01991-10G APOSOR01991-5G
1-(4-Azepan-1-ylphenyl)ethanone
1-(4-Azepan-1-ylphenyl)ethanone
Formel: C₁₄H₁₉NO
MW: 217,31 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04639769
CAS-Nummer: 26586-40-3