1-Methyl-4-phenoxy-1H-indazol-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-1-methyl-4-phenoxy-1H-indazole
OR01989-1G OR01989-250MG
APOSOR01989-1GEA 262 CHF
APOSOR01989-1G APOSOR01989-250MG
1-Methyl-4-phenoxy-1H-indazol-3-amine
1-Methyl-4-phenoxy-1H-indazol-3-amine
Formel: C₁₄H₁₃N₃O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09864805
CAS-Nummer: 1000018-07-4