Ethyl-3,5-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR01979-1G OR01979-250MG
APOSOR01979-1GEA 415 CHF
APOSOR01979-1G APOSOR01979-250MG
Ethyl-3,5-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3,5-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₈Cl₂N₂O₂
MW: 259,09 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09842623
CAS-Nummer: 1000018-01-8