4-Aminobuttersäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: γ-AminobuttersäureGABA
APOSOR01972-100GEA 119 CHF
APOSOR01972-100G APOSOR01972-500G
4-Aminobuttersäure
4-Aminobuttersäure
Formel: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Melting Pt: 195 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008226
CAS-Nummer: 56-12-2
EINECS: 200-258-6